Läs mer
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Thermolab™ 10770 Shaking Waterbath
Specifikationer
Specifikationer
| Skakande rörelse | Reciprocating |
| Temperaturområde | 5°C to 100°C |
| Typ | Shaking Water Bath |
| Svängningar per minut | 2 to 50 rpm |
| Energiförbrukning | 1.3 kW |
| Hastighet | 2 to 50rpm |
| Bredd (metrisk) | 625 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 175 mm |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 100 mm |
| Visa mer |