Läs mer
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Bänkmuffelugnar
Produktkod. 10509722
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10509722 5 l Varje
1 options
Produktkod. 10509722 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F4801033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42590.00 SEK
    41535.69 SEK / Paket med 1
    Save 1054.31 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Idealisk för allmän laboratorieoratorieanvändning, inklusiveusiv gravimetrisk analys, sintring, kvantitativ analys och värmebehandling.
Idealisk för allmän laboratorieoratorieanvändning, inklusiveusiv gravimetrisk analys, sintring, kvantitativ analys och värmebehandling.
  • När en maxtemperatur°på 1 200 C
  • Inbyggd ventilationsport tar bort föroreningar och fukt för att förlänga livslängden på värmeelementet och ugnen
  • Idealisk för askningsapplikationer
  • För extra skydd stoppar dörrsäkerhetsbrytaren strömmen till värmeelementen när dörren öppnas
  • Avbrottsskydd för termoelement bryter strömmen till värmeelementen, vilket förhindrar att termoelementet misslyckas
  • Två öppna värmeelement på kammarens sidor säkerställer snabb uppvärmning med minimal temperaturgradient Termisk effektiv keramisk isolering omger kammaren för maximal energieffektivitet
  • 0,312 tum dia. port för övervakning av kammartemperaturer med oberoende mätanordning på baksidan av kammaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp A1
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperatur (metrisk) 100 °C till 1 200 °C
Pluggtyp EU-kontakt: CEE 7/7
Mått (D x B x H) Inredning 25 x 18 x 13 cm (10 x 7 x 5 tum)
Mått (L x B x H) Exteriör 50 x 34 x 19 cm (19,5 x 13,3 x 19 tum)
Elektriska krav 240 V 50/60 Hz
Wattal 1560 w
Amperage 6,5 A