Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Bänkmuffelugnar
Product Code. p-6024369
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
5 L
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10509722
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ F4801033
Only null left
Add to basket
Add to basket
Idealisk för allmän laboratorieoratorieanvändning, inklusiveusiv gravimetrisk analys, sintring, kvantitativ analys och värmebehandling.
Idealisk för allmän laboratorieoratorieanvändning, inklusiveusiv gravimetrisk analys, sintring, kvantitativ analys och värmebehandling.
  • När en maxtemperatur°på 1 200 C
  • Inbyggd ventilationsport tar bort föroreningar och fukt för att förlänga livslängden på värmeelementet och ugnen
  • Idealisk för askningsapplikationer
  • För extra skydd stoppar dörrsäkerhetsbrytaren strömmen till värmeelementen när dörren öppnas
  • Avbrottsskydd för termoelement bryter strömmen till värmeelementen, vilket förhindrar att termoelementet misslyckas
  • Två öppna värmeelement på kammarens sidor säkerställer snabb uppvärmning med minimal temperaturgradient Termisk effektiv keramisk isolering omger kammaren för maximal energieffektivitet
  • 0,312 tum dia. port för övervakning av kammartemperaturer med oberoende mätanordning på baksidan av kammaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Controllertyp A1
Kapacitet (metrisk) 5 L
Temperatur (metrisk) 100 °C till 1 200 °C
Pluggtyp EU-kontakt: CEE 7/7
Mått (D x B x H) Inredning 25 x 18 x 13 cm (10 x 7 x 5 tum)
Mått (L x B x H) Exteriör 50 x 34 x 19 cm (19,5 x 13,3 x 19 tum)
Elektriska krav 240 V 50/60 Hz
Wattal 1560 w
Amperage 6,5 A