Läs mer
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Största bordsmuffelugnar
Produktkod. 11840730
Change view
Temperaturkontroll:
Digital 1-inställd punkt med ramp/dwell (B1)
Digital med 1 program, 8 segment (C1)
Gräv med 4 program, 16 seger ea. (D1)
Spänning:
240 V
Certifikat och efterlevnad:
CSA-godkänd, CE-märkt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturkontroll Spänning Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
11840730 Digital 1-inställd punkt med ramp/dwell (B1) 240 V CSA-godkänd, CE-märkt Varje
11830730 Digital med 1 program, 8 segment (C1) 240 V CSA-godkänd, CE-märkt Varje
11766359 Gräv med 4 program, 16 seger ea. (D1) 240 V CSA-godkänd, CE-märkt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11840730 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F30420C33
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Tredubbla det användbara arbetsområdet med två medföljande eldfasta hyllor med hjälp av Thermolyne largest Tablet Muffle Furnace. Finns i tre temperaturkontrollmodeller.
Tredubbla ditt användbara arbetsområde med två medföljande eldfasta hyllor med hjälp av Thermo Scientific™ Thermolyne™ Största bordsmuffelugn. Dessa ugnar är designade för säker drift och finns tillgängliga i tre temperaturkontrollmodeller. De är idealiska för glödgning av glas, bestämning av flyktiga ämnen, katalysatorforskning och askning av organiska och oorganiska prover.
  • Avancerad LED digital-sats/digital-display temperaturregulator är mikroprocessorstyrd
  • LED-display visar samtidigt både börvärde och faktiska ugnstemperaturer i°C eller°F
  • Övertemperaturskydd som kan väljas av användaren
  • Öppet termoelementskydd
  • Justerbar effekt från 1 till 100 %
Säkerhet och designfunktioner
  • Värmeelement finns på kammarens topp, botten och sidor för förbättrad temperaturjämnhet
  • Inbyggd ventilationsport tar bort oönskade föroreningar och fukt för att förlänga livslängden på elementet och enheten
  • Den bakre delen av kammaren har en 0,95 cm (0,38 tum) diameterport för övervakning av kammartemperaturer med oberoende mätanordningar
  • Kritiska elektroniska komponenter och värmeelement skyddas av en 35A strömbrytare
  • Dörrsäkerhetsbrytare stoppar strömmen till värmeelementen när dörren öppnas
Val av temperaturregulatorer
  • Ugnar som använder styrning B1, C1 eller D1 använder också ett mekaniskt övertemperaturskyddsrelä
  • B1: Digital enkel börvärdeskontroll med en enda ramp till börvärde och uppehåll; enkel display visar aktuell temperatur eller börvärde
  • C1: Digital programmerbar styrning med ett lagrat program med 8 segment
  • D1: Digital programmerbar kontroll med 4 lagrade program, 16 segment per program och RS-232 kommunikationsgränssnitt
Inkluderar:
Två eldfasta hyllor
Kräver:
Elektrisk anslutning kräver fast ledning (ingen nätsladd).
Rekommenderas för:
Glödgning av glas, bestämning av flyktiga ämnen, katalysatorforskning och askning av organiska och oorganiska prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,6 ku.ft.
Certifikat och efterlevnad CSA-godkänd, CE-märkt
Beskrivning F30420C-33
Kapacitet (metrisk) 45 L
Temperatur (metrisk) 100 °C till 1 093 °C
Typ Enkelt börvärde
Energiförbrukning 550 w
Temperaturkontroll Digital 1-inställd punkt med ramp/dwell (B1)
Temperaturstabilitet ±1,2 vid 1 000 °C
Temperaturenhetlighet ±3,45 °C
Mått (D x B x H) Inredning 14 x 14 x 14 tum (36 x 36 x 36 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 25,5 x 21,5 x 29,5 tum (64,7 x 54,6 x 74,9 cm)
Längd (engelska) 25,5 tum
Längd (metrisk) 64.7 cm
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 54.6
Bredd (metrisk) Interiör 36 cm
Höjd (engelska) 29,5 tum
Höjd (engelska) Interiör 14 tum
Höjd (metrisk) 74.9 cm
Höjd (metrisk) interiör 36 cm
Depth (engelska) Interiör 14 tum
Djup (metrisk) interiör 36 cm
Fraktvikt (engelska) 260 lb.
Fraktvikt (metrisk) 117.9 kg
Elektriska krav 240 V 50/60 Hz
Spänning 240 V
Amperage 22,9 A
Frekvens 50/60 Hz