Läs mer
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium stora muffelugnar tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Thermolyne Premium tillbehör för stor muffelugn för att öka användbarheten av den stora muffelugnen.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hyllpinnar |
| För användning med (utrustning) | Thermolyne Premium stor muffelugn |
| Temperatur (metrisk) | 100°C to 1200°C |
| Typ | Hyllpinnar |
| Spänning | 0/1 V |