Läs mer
Dostmann Electronic™ Digital termometer
Produktkod. 11814372
Change view
Kalibrerad:
Ja
Produktkod. Kalibrerad
11814372 Ja
1 options
Produktkod. 11814372 Leverantör Dostmann Electronic™ Leverantörsnummer 50000700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4487.80 SEK
    2950.62 SEK / Paket med 1
    Save 1537.18 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Med temperaturmätningar över ett område av -200 °C till +850 °C är denna digitala termometer idealisk för användning i många laboratorie-, vetenskapliga och andra forskningsmiljöer.
  • Den allsidiga talangen för temperaturmätningar med Pt100-sensor över ett område från -200 C °till +850 °C
  • Termoelementet (typ J, K, L, N, R, S, T) till +°1760 C med en upplösning på °0,1 C över hela mätområdet
  • Idealisk för kvalitetssäkringsservice och produktion
  • Integrerad kalibreringsfunktion för enkel kompensering av givartoleranser
  • Fysisk 1-punkts, 2-punkts eller 3-punkts kalibreringsfunktion
Specifikationer
Kalibrerad Ja