Läs mer
VEE GEE Termometerfodral, Nickelpläterad mässingsrustning
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
- Pansar har ett gängat skruvlock med ringtopp för upphängning vid behov
- Termometerlängd: Alternativ på 12 tum (305 mm) eller 15,5 tum (393 mm)
- Yttre diameter: 0,374 tum (9,5 mm / Innerdiameter: 0,295 tum (7,5 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Skydda vätske-i-glas termometrar från grov hantering och stötar under användning |
| Längd (engelska) Totalt | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Nickelpläterad |
| Vikt (metrisk) | 70 g |
| Produkttyp | Termometer Armor Case |
| För användning med (utrustning) | Termometrar för vätska i glas |
| Bredd (metrisk) | 1.9 cm |