Läs mer
VEE GEE Termometerfodral, Nickelpläterad mässingsrustning
Produktkod. 17821264 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Längd (engelska) Totalt:
30,08 cm
15,5 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Totalt
17821264 15,5 tum
17811204 30,08 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17821264 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 83025N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 SEK
    241.11 SEK / Paket med 1
    Save 34.89 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Det nickelpläterade pansarfodralet i mässing skyddar termometrar för vätska i glas från grov hantering och stötar under användning.
  • Pansar har ett gängat skruvlock med ringtopp för upphängning vid behov
  • Termometerlängd: Alternativ på 12 tum (305 mm) eller 15,5 tum (393 mm)
  • Yttre diameter: 0,374 tum (9,5 mm / Innerdiameter: 0,295 tum (7,5 mm)
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Skydda vätske-i-glas termometrar från grov hantering och stötar under användning
Längd (engelska) Totalt 15,5 tum
Längd (metrisk) 39.3 cm
Material Nickelpläterad
Vikt (metrisk) 70 g
Produkttyp Termometer Armor Case
För användning med (utrustning) Termometrar för vätska i glas
Bredd (metrisk) 1.9 cm