Läs mer
Brannan™ Klassrumsväggtermometersats
Produktkod. 13028573
Change view
Höjd (metrisk):
380 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13028573 380 mm 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 13028573 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 25/702/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 SEK
    151.69 SEK / 1 uppsättningar
    Save 37.31 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Brannan™ Klassrumsväggtermometersatsen innehåller en stor, färgglad väggtermometer i plast och diagram för att registrera temperaturer.
  • Färgglad, lättläst termometer
  • Laminerat inspelningsdiagram
  • Idealisk för pedagogiskt bruk
Specifikationer
Inkluderar Laminerad mastertermometerdiagram
Höjd (metrisk) 380 mm
Produkttyp Väggtermometersats