Läs mer
VEE GEE Termometer, inkapslad i FEP med rustning
Produktkod. 17891204 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Temperaturområde (engelska):
-30 till +120 °F
-31 till +122 °F
-4 till +230 °F
-4 till +302 °F
0 till 300 °F
30 till 220 °F
Indelning:
1 °C (1,8 °F)
1,1 °C (2 °F)
Nedsänkningslängd:
30,4 cm (12 tum)
30,48 cm (12 tum)
39 cm (15,4 tum)
Till nedsänkningslinje
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (engelska) Indelning Nedsänkningslängd Typ av nedsänkning
17891204 -31 till +122 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17831244 -30 till +120 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17871194 -4 till +230 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17851244 0 till 300 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17861254 30 till 220 °F 1,1 °C (2 °F) 39 cm (15,4 tum) Total fördjupning
17871244 -31 till +122 °F 1 °C (1,8 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17881194 -4 till +230 °F 1 °C (1,8 °F) 30,4 cm (12 tum) Total fördjupning
17841204 -4 till +302 °F 1 °C (1,8 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17861204 -30 till +120 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17821194 -4 till +230 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17881234 0 till 300 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17821214 30 till 220 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17841194 -4 till +230 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17871214 -4 till +302 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17891204 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 80906EA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den pansrade inkapslade glastermometern är skyddad i händelse av brott, FEP-beläggningen innehåller det krossade glaset och vätskefyllningen, vilket förhindrar skada eller kontaminering. Pansringen skyddar termometern från grov hantering och stötar under användning och inkapsling skyddar dig.
  • Inkluderar FEP-inkapsling och förnicklad mässingsrustning
  • Feature Safety Blue fyllning mot en vit bakgrund för enkel läsning
  • Noggrannheten är lika med en underavdelning
  • Nedsänkning: Helt eller partiellt
Specifikationer
Flaskfyllning Säkerhetsblått
För användning med (applikation) Laboratorier, universitet, mat/drycker, miljö, avloppsvatten och många andra allmänna tillämpningar
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30.48 cm
Material Glas
Sondtyp Nedsänkning/allmänt syfte (avsmalnande)
Termometerfyllning Säkerhetsblå
Vikt (metrisk) 11 g
Produkttyp Serialiserad glastermometer
Beskrivning Pansar i förnicklad mässing
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelska) -31 till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -35 till +50 °C
Noggrannhet ±1 underavdelning
Indelning 1 °C (1,8 °F)
Nedsänkningslängd Till nedsänkningslinje
Bredd (metrisk) 1.65 cm