Läs mer
VEE GEE Termometer, inkapslad i FEP
Produktkod. 17871234
Change view
Temperaturområde (engelska):
-30 till +120 °F
-31 till +122 °F
-4 till +230 °F
-4 till +302 °F
0 till 300 °F
30 till 220 °F
Indelning:
1 °C (1,8 °F)
1,1 °C (2 °F)
Nedsänkningslängd:
30,4 cm (12 tum)
30,48 cm (12 tum)
39 cm (15,4 tum)
Till nedsänkningslinje
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (engelska) Indelning Nedsänkningslängd Typ av nedsänkning
17871234 -31 till +122 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17871254 -30 till +120 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17851194 -4 till +230 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17811244 0 till 300 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17831234 30 till 220 °F 1,1 °C (2 °F) 39 cm (15,4 tum) Total fördjupning
17881244 -31 till +122 °F 1 °C (1,8 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17841244 -4 till +230 °F 1 °C (1,8 °F) 30,4 cm (12 tum) Total fördjupning
17881204 -4 till +302 °F 1 °C (1,8 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17801234 -30 till +120 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17831204 -4 till +230 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17811214 0 till 300 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17841214 30 till 220 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17851214 -4 till +230 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17881214 -4 till +302 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17871234 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 80906E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den inkapslade glastermometern är designad för att skydda mot krossat glas och vätska. Den innehåller en biologiskt nedbrytbar Safety Blue-fyllning, som erbjuder kvicksilverliknande egenskaper minus tillhörande risker för kontaminering och faror.
  • FEP-inkapsling - i händelse av brott innehåller FEP-beläggningen det krossade glaset och vätskan, vilket förhindrar skada eller kontaminering
  • Feature Safety Blue fyllning mot en vit bakgrund för enkel läsning
  • Noggrannheten är lika med en underavdelning
  • Nedsänkning: Helt eller partiellt
Specifikationer
Flaskfyllning Säkerhetsblått
För användning med (applikation) Laboratorier, universitet, mat/drycker, miljö, avloppsvatten och många andra allmänna tillämpningar
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30.48 cm
Material Glas
Sondtyp Nedsänkning/allmänt syfte (avsmalnande)
Termometerfyllning Säkerhetsblå
Vikt (metrisk) 5 g
Produkttyp Serialiserad glastermometer
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelska) -31 till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -35 till +50 °C
Noggrannhet ±1 underavdelning
Indelning 1 °C (1,8 °F)
Nedsänkningslängd Till nedsänkningslinje
Bredd (metrisk) 1.5 cm