Läs mer
Brannan™ Panna klinisk termometer
Produktkod. 13088593
Change view
Temperaturområde (metriskt):
35 °C till 40 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
13088593 35 °C till 40 °C Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 13088593 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 11/466/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.65 SEK
    28.42 SEK / Paket med 1
    Save 5.23 SEK
    15% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Brannan™ Forehead Clinical Thermometer är en säker, återanvändbar termometerremsa som tar kroppstemperaturen vid kontakt.
  • Temperaturavläsningen visas i sekunder
  • Strip typ
  • Säker
  • Återanvändbar
Specifikationer
För användning med (applikation) Klinisk temperaturmätning
Inkluderar Förvaringslåda i plast och instruktioner
Mätningstid Sekunder
Produkttyp Termometer
Beskrivning Pannremstermometer
Max. Temperatur (engelska) 104 °F
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C
Min. Temperatur (engelska) 65 °F
Min. Temperatur (metrisk) 35 °C
Temperaturområde (engelska) 95 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 35 °C till 40 °C