Läs mer
VEE GEE Termometer, nedsänkning med rustning
Produktkod. 17891244 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Temperaturområde (engelska):
-10 till +250 °F
-30 till +120 °F
-31 till +122 °F
-4 till +230 °F
-4 till +302 °F
0 till 300 °F
20 till 500 °F
Indelning:
1 °C (1,8 °F)
1,1 °C (2 °F)
Nedsänkningslängd:
30,48 cm (12 tum)
Till nedsänkningslinje
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (engelska) Indelning Nedsänkningslängd Typ av nedsänkning
17891244 -4 till +302 °F 1 °C (1,8 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17811234 -30 till +120 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17891194 -4 till +230 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17821244 0 till 300 °F 1,1 °C (2 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17861244 -31 till +122 °F 1 °C (1,8 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17801254 -4 till +230 °F 1 °C (1,8 °F) 30,48 cm (12 tum) Total fördjupning
17851204 -30 till +120 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17881254 -4 till +230 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17801264 0 till 300 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17801214 20 till 500 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17871204 -31 till +122 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17811264 -4 till +230 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17861194 -4 till +302 °F 1 °C (1,8 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
17831214 -10 till +250 °F 1,1 °C (2 °F) Till nedsänkningslinje Partiell nedsänkning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17891244 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 80708A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den serialiserade pansarglastermometerns pansar skyddar termometern från grov hantering och stötar under användning.
  • Inkluderar pansar i nickelpläterad mässing
  • Feature Safety Blue fyllning mot en vit bakgrund för enkel läsning
  • Noggrannheten är lika med en underavdelning
  • Nedsänkning: Totalt eller partiellt alternativ
Specifikationer
Flaskfyllning Säkerhetsblått
För användning med (applikation) Laboratorier, universitet, mat/drycker, miljö, avloppsvatten och många andra allmänna tillämpningar
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 30.48 cm
Material Glas
Sondtyp Nedsänkning/allmänt syfte (avsmalnande)
Termometerfyllning Säkerhetsblå
Vikt (metrisk) 9 g
Produkttyp Serialiserad glastermometer
Beskrivning Pansar i förnicklad mässing
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 till +150 °C
Noggrannhet ±1 underavdelning
Indelning 1 °C (1,8 °F)
Nedsänkningslängd 30,48 cm (12 tum)
Bredd (metrisk) 1.65 cm