Läs mer
BOLA Thermometers for Flasks
Produktkod. 10174481
Max. Temperatur (metrisk):
250°C
Produktkod. 10174481
Brand: BOLA B28709
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermometers for Flasks PTFE - coated
PTFE-jacketed glass thermometer, measuring range 0/+250:1°C
Specifikationer
Flaskstorlek 2000-6000 mL
Certifikat och efterlevnad FDA
Diameter (metrisk) sond 7 mm
Längd (metrisk) Totalt 600 mm
Max. Temperatur (metrisk) 250°C
Min. Temperatur (metrisk) -200°C
Nedsänkningslängd 450 mm