Läs mer
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tillbehör: Smartblock™ Termoblock
Produktkod. 13528470 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
13528470 24 x 2 ml Varje
13518470 24 x 1,5 ml -
13588460 24 x 0,5 ml Varje
13548470 8 x 15 ml -
13558470 4 x 50 ml -
13538470 8 x 5,0 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13528470 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5362000035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9000.00 SEK
    7500.00 SEK / Paket med 1
    Save 1500.00 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Upprätthåll exakta enhetliga temperaturer med dessa termoblock. Eppendorf™ Smartblock™ Termoblock är kompatibla med Eppendorf ThermoMixer™ C och stödjer ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Utbytbar på bara några sekunder
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf ThermoMixer C
Håller 24 x 2 ml
Typ Block
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 2mL x 24 reaktionskärl