Läs mer
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tillbehör: Smartblock™ Termoblock
Product Code. 13538470 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Håller:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Unit Size:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Håller Unit Size
13538470 8 x 5,0 ml Varje
13518470 24 x 1,5 ml -
13528470 24 x 2 ml Varje
13588460 24 x 0,5 ml Varje
13548470 8 x 15 ml -
13558470 4 x 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 13538470 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5309000007
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Upprätthåll exakta enhetliga temperaturer med dessa termoblock. Eppendorf™ Smartblock™ Termoblock är kompatibla med Eppendorf ThermoMixer™ C och stödjer ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Utbytbar på bara några sekunder
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Eppendorf ThermoMixer C
Håller 8 x 5,0 ml
Typ Block
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 5 ml x 8 Eppendorf rör