Läs mer
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tillbehör: Smartblock™ Termoblock
Produktkod. 13558470 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
13558470 4 x 50 ml -
13518470 24 x 1,5 ml -
13528470 24 x 2 ml Varje
13588460 24 x 0,5 ml Varje
13548470 8 x 15 ml -
13538470 8 x 5,0 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13558470 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5365000028
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upprätthåll exakta enhetliga temperaturer med dessa termoblock. Eppendorf™ Smartblock™ Termoblock är kompatibla med Eppendorf ThermoMixer™ C, och stöder ett brett utbud av applikationer.
  • Utbytbar på bara några sekunder
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf ThermoMixer C
Håller 4 x 50 ml
Typ Block
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 50mL x 4 koniska rör