Läs mer
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tillbehör: Smartblock™ Termoblock
Produktkod. p-4656473 Handla allt Eppendorf Produkter
Håller:
8 x 5.0mL
24 x 0.5mL
24 x 1.5mL
24 x 2mL
4 x 50mL
8 x 15mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13518470
Brand: Eppendorf™ 5360000038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upprätthåll exakta enhetliga temperaturer med dessa termoblock. Eppendorf™ Smartblock™ Termoblock är kompatibla med Eppendorf ThermoMixer™ C, och stöder ett brett utbud av applikationer.
  • Utbytbar på bara några sekunder
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
Kompatibel med 1,5 ml Eppendorf rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf ThermoMixer C
Håller 24 x 1.5mL
Typ Block
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 1,5 ml x 24 reaktionskärl