Läs mer
Eppendorf ThermoMixer™ C
Produktkod. 13527550 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Torrblockvärmare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
13527550 Torrblockvärmare Varje
1 options
Produktkod. 13527550 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 5382000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43320.00 SEK
    36100.00 SEK / Paket med 1
    Save 7220.00 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra dina analysresultat genom torr inkubation och blandning av dina prover samtidigt med denna mixer. Eppendorf ThermoMixer™ C är idealisk för att värma, kyla och blanda nästan alla dina laboratoriekärl.
Pålitligt förhindrande av kondensatbildning i små kärl kan uppnås med det uppvärmda locket Eppendorf ThermoTop (tillval). Alla vanliga kärl och plattformat från 5 μl till 50 ml av olika Eppendorf SmartBlocks för standardtillämpningar.
  • Utmärkt 2DMix-Control-teknik resulterar i utmärkt provblandning
  • Anti-spill-teknik förhindrar att locket blir vått och korskontaminering
  • Ökad blandningsfrekvens på upp till 3 000 rpm för effektiv provblandning
  • Utmärkt temperaturhantering för maximal temperaturnoggrannhet, vilket resulterar i säker hantering
  • Kompatibel med Eppendorf ThermoTop (kondensskydd™ ) för kondensfri provhantering (för Eppendorf SmartBlocks upp till 2,0 ml)
  • Fördefinierade programknappar och tydligt arrangerade menyguider möjliggör enkla och intuitiva funktioner
  • Fritt programmerbara programknappar för individuell optimering
  • Eppendorf PhysioCare Concept ger ergonomisk design och drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur -15° till 100 °C
Typ Torrblockvärmare
Visa Temperaturinställningar: 1 °C/100 °C 
Hastighet 300 till 3000 rpm
Timer 15 sek. till 99:30 timmar, kontinuerligt
Längd (metrisk) 30.4 cm
Bredd (metrisk) 20.6 cm
Höjd (metrisk) 13.1 cm
Djup (metriskt) 30.4 cm
Spänning 220/240 V
Wattal 200 w
Frekvens 50/60 Hz