Läs mer
Eppendorf™ Thermomixer™ R Accessory, Thermoblock Dry Blocks
Produktkod. 15108374 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
8 x 5,0 ml
För användning med (utrustning):
Eppendorf-röret
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller För användning med (utrustning) unitSize
15108374 8 x 5,0 ml Eppendorf-röret Varje
1 options
Produktkod. 15108374 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5309000333
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ensure precise fit for common lab tubes
These exchangeable thermoblocks for the Thermomixer R and ThermoStat provide excellent flexibility. The range of potential applications is significantly expanded due to the support for slides and microarrays, in addition to a broad range of tube sizes.
  • Shielded thermoblocks are contact-safe
  • Efficient exchange simplifies operation
  • Tubes are visible during operation and easily accessible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf-röret
Håller 8 x 5,0 ml
Typ Block
För användning med (applikation) For 8 x Eppendorf Tube 5.0 mL
Inkluderar Not Applicable