Läs mer
Cole-Parmer Termoplastisk elastomer (TPE) slang
Produktkod. 30053953 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum.
1/32 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/4 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/32 tum.
7/8 tum.
9/16 tum.
Produktkod. 30053953
Brand: Cole-Parmer 5011613
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för vätskeöverföring och användning i peristaltiska pumpapplikationer
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. E in., utmärkt för användning i peristaltiska pumpapplikationer. Bra alternativ till silikonslangar. Innehåller inte PVC, DEHP, ftalater eller andra mjukgörare. Ultralågt e-in., greppbart och urlakbart. Låg gas och o in., ygen permeabilitet. Lågt proteinbindande och icke-pyrogent material. Termiskt svetsbar. USP Klass VI, USP 661, och RoHS-kompatibel och BPOG-testad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Diameter (engelska) Inre 5/16 tum
Material TPE
Diameter (engelska) Yttre 7/16 tum
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 50 ft.
Steriliseringsmetod E-stråle/gammastrålning mellan 25 och 45 kGy