Läs mer
Cole-Parmer Termoplastisk elastomer (TPE) slang
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum.
1/32 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/4 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/32 tum.
7/8 tum.
9/16 tum.
Beskrivning
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. E in., utmärkt för användning i peristaltiska pumpapplikationer. Bra alternativ till silikonslangar. Innehåller inte PVC, DEHP, ftalater eller andra mjukgörare. Ultralågt e-in., greppbart och urlakbart. Låg gas och o in., ygen permeabilitet. Lågt proteinbindande och icke-pyrogent material. Termiskt svetsbar. USP Klass VI, USP 661, och RoHS-kompatibel och BPOG-testad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelska) Inre | 5/16 tum |
| Material | TPE |
| Diameter (engelska) Yttre | 7/16 tum |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 50 ft. |
| Steriliseringsmetod | E-stråle/gammastrålning mellan 25 och 45 kGy |
| Färg | Klart |