Läs mer
Quickfit™ Termoplastiska polyesterslangklämmor
Produktkod. 12316357
Change view
För användning med:
Upp till 10 mm OD-slang
Upp till 14 mm OD-slang
Upp till 4,5 mm OD-slang
Upp till 6 mm OD-slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
12316357 Upp till 10 mm OD-slang Paket med 5
11961528 Upp till 14 mm OD-slang Paket med 5
12704406 Upp till 4,5 mm OD-slang Paket med 5
11332025 Upp till 6 mm OD-slang Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12316357 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer KT10
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med flexibla gummi- och plastslangar
  • Ger fin flödeskontroll av vätskor och gaser
  • Enkel enhandsjustering: rulla bara det tandade hjulet längs sluttande golv
  • Tillverkad av termoplastisk polyester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Termoplastisk polyester
Diameter (engelska) Yttre 0,39 tum
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
För användning med Upp till 10 mm OD-slang
För användning med (applikation) Används med flexibla gummi- och plastslangar
Flexibilitet Flexibel
Produkttyp Slangklämma