Läs mer
Cole-Parmer Termoplastiska vulkanisat (TPV) industriella slangar
Produktkod. 30053143 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum.
1/32 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/4 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/32 tum.
7/8 tum.
9/16 tum.
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30053143 5/8 tum. 7/8 tum.
30053086 3/8 tum 1/2 tum.
30053094 1/8 tum 3/16 tum
30053214 5/16 tum 7/16 tum
30053974 3/16 tum 1/4 tum
30052947 1/4 tum 7/16 tum
30053228 3/16 tum 3/8 tum
30053284 5/16 tum 1/2 tum.
30053168 1/16 tum. 3/16 tum
30053011 3/8 tum 9/16 tum.
30053257 3/16 tum 5/16 tum
30053037 1/8 tum 1/4 tum
30053417 1/32 tum. 3/32 tum.
30053091 3/8 tum 5/8 tum.
30053229 1/4 tum 1/2 tum.
30053817 3/4 tum 1 tum
30053455 1/4 tum 3/8 tum
30053070 1/2 tum. 5/8 tum.
30054335 1/2 tum. 3/4 tum
30053869 1 tum 1-1/4 tum.
30053365 3/32 tum. 5/32 tum.
30053456 3/32 tum. 7/32 tum.
30053532 1/16 tum. 1/8 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 30053143 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011575
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kompatibel med de flesta CIP-lösningar (Clean-in-Place) och SIP (Steam-in-Place)
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. E in., utmärkt för användning i peristaltiska pumpapplikationer. Bra alternativ till Santoprene™ slang. Innehåller inte PVC, DEHP, ftalater eller andra mjukgörare. Ultralågt e-in., greppbart och urlakbart. Låg gas och o in., ygen permeabilitet. USP Klass VI, USP 661, och RoHS-kompatibel och BPOG-testad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Diameter (engelska) Inre 5/8 tum.
Material TPV
Diameter (engelska) Yttre 7/8 tum.
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 50 ft.
Steriliseringsmetod E-stråle/gammastrålning mellan 25 och 45 kGy
Färg Solbränna