Description
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. E in., utmärkt för användning i peristaltiska pumpapplikationer. Bra alternativ till Santoprene™ slang. Innehåller inte PVC, DEHP, ftalater eller andra mjukgörare. Ultralågt e-in., greppbart och urlakbart. Låg gas och o in., ygen permeabilitet. USP Klass VI, USP 661, och RoHS-kompatibel och BPOG-testad
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelska) Inre | 3/8 tum |
| Material | TPV |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/2 tum. |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 50 ft. |
| Steriliseringsmetod | EtO utan problem |
| Färg | Solbränna |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?