Läs mer
Cole-Parmer Termoplastisk vulkanisat (TPV) Pharma Grade Tubing
Produktkod. 30054338 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30054338 3/16 tum 7/16 tum
30053527 1/2 tum. 3/4 tum
30053912 1/4 tum 1/2 tum.
30054171 1/16 tum. 3/16 tum
30053517 1/4 tum 7/16 tum
30053451 1/4 tum 3/8 tum
30053658 3/16 tum 5/16 tum
30054210 1/8 tum 1/4 tum
30053991 3/8 tum 5/8 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30054338 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 SEK
    3029.59 SEK / 15m
    Save 115.41 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder stor kemisk och kinkbeständighet för e in., utmärkt pumpprestanda
Biokompatibla termoplastiska rör ger god kemisk resistens. Innehåller inte BPA, ftalater, PVC eller pero in., ider. Sterilisera med autoklav, gammastrålning och kemiska steriliseringsmedel. Överensstämmer med US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), Allmänt kapitel 88 Klass VI, Biologiska reaktivitetstester, In Vivo (2020). Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA;Icke-ftalat;USP;RoHS
Diameter (engelska) Inre 3/16 tum
Diameter (engelska) Yttre 7/16 tum
Total längd (engelska) 50 ft.