Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoPrimeTaqDNA-polymeras, med 10X buffert och separat flaska med 25 mM MgCl2
Produktkod. 11727227
Change view
Kvantitet:
2500 enheter
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11727227 2500 enheter 2500 enheter
1 options
Produktkod. 11727227 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0301B
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific ThermoPrime TaqTaq Polymeras är ett 94 kDa rekombinant termostabilt DNA-polymeras erhållet genom högnivåexpression avTaq DNA-polymerasgen i E. coli .
Thermo Scientific ThermoPrimeTaqPolymeras är ett 94 kDa rekombinant termostabilt DNA-polymeras som erhålls genom högnivåexpression avTaq DNA-polymerasgen i E. coli . En proprietär buffertkomponent skyddar ThermoPrime DNA-polymeras under höga temperatursteg, vilket säkerställer optimal prestanda under hela reaktionen, vilket leder till ökat PCR-utbyte. Bekvämt mastermixformat finns också tillgängligt för enklare reaktionsinställning.
Funktioner
  • Förbättrad enzymstabilitet för ökat utbyte
  • Avancerat buffringssystem minimerar PCR-optimeringsstegen
Användningsområden
  • Amplifiering av fragment upp till 5 kb
  • Rutinmässig PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring • ThermoPrimeTaqDNA-polymeras (5 U/μ L), 10 x 50μ L
• 10X reaktionsbuffert IV, 10 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 10 x 1,5 mL
Förvaras vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras ThermoPrime Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 2500 enheter
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 4000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Utgångsmaterial DNA