Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe Isolerad EPS med korrugerade behållare och kylare (liten)
Produktkod. 17828703
Change view
Mått (D x B x H):
6,25 x 4,25 x 5,5 tum.
Mått (L x B x H):
9 x 7,5 x 8 tum.
Produktkod. Mått (D x B x H) Mått (L x B x H)
17828703 6,25 x 4,25 x 5,5 tum. 9 x 7,5 x 8 tum.
1 options
Produktkod. 17828703 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer 609UPS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4163.53 SEK
    2294.44 SEK / Paket med 24
    Save 1869.09 SEK
    44% Av
Beräknad leverans: 03-02-2027
Stort urval av kostnadseffektivt, återanvändbart EPS-skum i korrugerade lagerbehållare tillgängliga i små, medelstora och stora storlekar. EPS-skum med korrugerade transportörer för säker förvaring och leverans av de flesta kylda eller frysta produkter.
  • Storlekar som sträcker sig 6 tum-10,5 tum i längd
  • Finns även i ThermoSafe Isolerad EPS med Corrguate-behållare och kylare - Medium (11 tum-17 tum i längd)
  • Finns även i ThermoSafe Isolerad EPS med Corrguate-behållare och kylare - Stor (19 tum-24 tum lång)
  • 200 lb. testkorrugerad
  • Utmärkt torrissublimering, genomsnittlig torrisanvändning i 1-1/2 tum tjocka väggenheter är 5 pund över 24 timmar och 3-4 pund därefter.
  • Standard 1-1/2 tums väggfraktare är idealiska för kylförsändelser i 24-48 timmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 9 x 7,5 x 8 tum.
Väggtjocklek (engelska) 1,5 tum
Material Expanderad polystyren
Kvantitet 24 per kartong
Mått (D x B x H) 6,25 x 4,25 x 5,5 tum.