Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe Isolerade förvarings- och transportkistor
Produktkod. 15964200
Change view
Mått (L x B x H):
23 x 22 x 20,75 tum. (58,42 x 55,88 x 52,70 cm)
28,12 x 19,12 x 25,25 tum. (71,43 x 48,57 x 64,13 cm)
Typ:
Förvarings- och transportkista
Design:
Inga handtag
Förslutningstyp:
Med gångjärn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Typ Design Förslutningstyp
15964200 23 x 22 x 20,75 tum. (58,42 x 55,88 x 52,70 cm) Förvarings- och transportkista Inga handtag Med gångjärn
17888703 28,12 x 19,12 x 25,25 tum. (71,43 x 48,57 x 64,13 cm) Förvarings- och transportkista Inga handtag Med gångjärn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15964200 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer 303
Torrisförvaringslådor ger mobilt, icke-elektriskt lågtemperaturunderhåll för en mängd olika laboratorie- och fälttillämpningar. Idealisk för förvaring av torris eller våtis, varmförvaring eller fältuppsamling.
Idealisk för torris och våtisförvaring, korttidsfryst och varmförvaring.
  • Hårda höljena enheter som ger låg kostnad lagring. Enheterna är låga underhåll och lätta att rengöra.
  • Finns i olika storlekar för olika varaktigheter.
  • Dollies säljs separat.
  • Långtidsanvändning, alla komponenter kan bytas ut.
  • Enheter måste fyllas eller läggas till stövling för maximal genomsnittlig hålltid.
Beställningsinfo
Dollies ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 52.70 cm
Höjd (engelska) 20,75 tum.
Längd (metrisk) 58.42 cm
Längd (engelska) 23 tum
Bredd (metrisk) 55.88 cm
Bredd (engelska) 22 tum
Mått (L x B x H) 23 x 22 x 20,75 tum. (58,42 x 55,88 x 52,70 cm)
Förslutningstyp Med gångjärn
Kapacitet (engelska) 2,7 cu. ft.
För användning med (utrustning) Sonoco™ ThermoSafe Dollies i aluminium (Fisher Cat. 11-676-24)
För användning med (applikation) Idealisk för torris och våtisförvaring, korttidsfryst och varmförvaring
Vikt (engelska) 34 lb.
Design Inga handtag
Material Polyeten
Typ Förvarings- och transportkista