Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe Isolerade förvarings- och transportkistor
Produktkod. 17888703
Change view
Mått (L x B x H):
23 x 22 x 20,75 tum. (58,42 x 55,88 x 52,70 cm)
28,12 x 19,12 x 25,25 tum. (71,43 x 48,57 x 64,13 cm)
Produkttyp:
Förvarings- och transportkista
Design:
Inga handtag
Förslutningstyp:
Med gångjärn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Produkttyp Design Förslutningstyp
17888703 28,12 x 19,12 x 25,25 tum. (71,43 x 48,57 x 64,13 cm) Förvarings- och transportkista Inga handtag Med gångjärn
15964200 23 x 22 x 20,75 tum. (58,42 x 55,88 x 52,70 cm) Förvarings- och transportkista Inga handtag Med gångjärn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17888703 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer 301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18936.75 SEK
    11705.39 SEK / Paket med 1
    Save 7231.36 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Torrisförvaringslådor ger mobilt, icke-elektriskt lågtemperaturunderhåll för en mängd olika laboratorie- och fälttillämpningar. Idealisk för förvaring av torris eller våtis, varmförvaring eller fältuppsamling.
Idealisk för torris och våtisförvaring, korttidsfryst och varmförvaring.
  • Hårda höljena enheter som ger låg kostnad lagring. Enheterna är låga underhåll och lätta att rengöra.
  • Finns i olika storlekar för olika varaktigheter.
  • Dollies säljs separat.
  • Långtidsanvändning, alla komponenter kan bytas ut.
  • Enheter måste fyllas eller läggas till stövling för maximal genomsnittlig hålltid.
Beställningsinfo
Dollies ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 64.13 cm
Höjd (engelska) 25,25 tum.
Längd (metrisk) 71.43 cm
Längd (engelska) 28,12 tum.
Bredd (metrisk) 48.57 cm
Bredd (engelska) 19.12 tum.
Mått (L x B x H) 28,12 x 19,12 x 25,25 tum. (71,43 x 48,57 x 64,13 cm)
Förslutningstyp Med gångjärn
För användning med (utrustning) Sonoco™ ThermoSafe Dollies i aluminium (Fisher Cat. 11-676-22)
För användning med (applikation) Idealisk för torris och våtisförvaring, korttidsfryst och varmförvaring
Vikt (engelska) 39 lb.
Design Inga handtag
Material Polyeten
Produkttyp Förvarings- och transportkista
Färg Grå
Kapacitet (metrisk) 90.72 L