Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe LabMailer provrörsutskick
Produktkod. 17808703
Change view
Kapacitet:
7, 10, 15 eller 25 ml
Kvantitet:
5 rör
Produktkod. Kapacitet Kvantitet
17808703 7, 10, 15 eller 25 ml 5 rör
1 options
Produktkod. 17808703 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer 409
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Stötdämpande polystyrenskumposter accepterar provrör med gummi- eller skruvlock
  • Tvådelad montering med snäpplås håller innehållet på plats
  • Idealisk för att skicka eller transportera ofarligt blod, urin eller andra laboratorieprover.
†Inkluderar slitsad yta för upp till fyra rutschbanor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 rör
Användningsområden Idealisk för att skicka eller transportera ofarligt blod, urin eller andra laboratorieprover
Mått (L x B x H) Exteriör 7,875 x 5,125 x 1,5 tum.
Bredd (metrisk) Interiör 16 mm
Diameter (metrisk) Interiör 170 mm
Beskrivning Skum endast avsändare. Måste köpa posthylsa modell 410, rymmer 5 rör
Kapacitet 7, 10, 15 eller 25 ml
Material Polystyrenskum