Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Skumtegelstenar
Produktkod. 13059342
Change view
Mått (LxBxH):
6,5 x 4,5 x 1,5 tum. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm)
8,25 x 10 x 0,75 tum. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm)
Vikt (engelska):
18 oz.
24 oz.
Vikt (metrisk):
0,68 kg
0,72 kg
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 28
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxBxH) Vikt (engelska) Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
13059342 8,25 x 10 x 0,75 tum. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm) 18 oz. 0,72 kg Paket med 28
13079342 6,5 x 4,5 x 1,5 tum. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm) 24 oz. 0,68 kg Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13059342 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer FPP18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.31 SEK
    538.12 SEK / Paket med 28
    Save 299.19 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Köldmedietegelstenar är vakuumförseglade för konsekvent vikt och form. Dessa halvstyva skumstenar ändrar aldrig form under frysning, upptining eller transport, vilket möjliggör överlägsen ytkontakt för mer konsekvent temperaturkontroll.
  • Tillhandahålla kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.
  • Gel kommer att fasförändras vid 0° C.
  • PolarPack Foam Bricks upprätthåller angivna packningskonfigurationer under hela resan.
  • För frysta eller kylda försändelser.
  • Alternativ till våt is.
  • Finns i flera storlekar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 28 Cs.
    Bredd (metrisk) Exteriör 14 cm
    Längd (engelska) Exteriör 8,25 tum.
    Bredd (engelska) Exteriör 5,5 tum
    Längd (metrisk) Exteriör 20.9 cm
    Höjd (engelska) Exteriör 0,75 tum
    Typ Köldmedium Ice Pack
    Höjd (metrisk) Exteriör 1.9 cm
    Vikt (engelska) 18 oz.
    Vikt (metrisk) 0,72 kg
    Mått (LxBxH) 8,25 x 10 x 0,75 tum. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm)
    Fryspunkt 0 °C (32 °F)