Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Skumtegelstenar
Produktkod. 13079342
Change view
Mått (LxBxH):
6,5 x 4,5 x 1,5 tum. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm)
8,25 x 10 x 0,75 tum. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm)
Vikt (engelska):
18 oz.
24 oz.
Vikt (metrisk):
0,68 kg
0,72 kg
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 28
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxBxH) Vikt (engelska) Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
13079342 6,5 x 4,5 x 1,5 tum. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm) 24 oz. 0,68 kg Paket med 24
13059342 8,25 x 10 x 0,75 tum. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm) 18 oz. 0,72 kg Paket med 28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13079342 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer FPP24
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Köldmedietegelstenar är vakuumförseglade för konsekvent vikt och form. Dessa halvstyva skumstenar ändrar aldrig form under frysning, upptining eller transport, vilket möjliggör överlägsen ytkontakt för mer konsekvent temperaturkontroll.
  • Tillhandahålla kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.
  • Gel kommer att fasförändras vid 0° C.
  • PolarPack Foam Bricks upprätthåller angivna packningskonfigurationer under hela resan.
  • För frysta eller kylda försändelser.
  • Alternativ till våt is.
  • Finns i flera storlekar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 24/Cs.
    Bredd (metrisk) Exteriör 11.43 cm
    Längd (engelska) Exteriör 6,5 tum.
    Bredd (engelska) Exteriör 4,5 tum.
    Längd (metrisk) Exteriör 16.51 cm
    Höjd (engelska) Exteriör 1,5 tum
    Typ Köldmedium Ice Pack
    Höjd (metrisk) Exteriör 3.81 cm
    Vikt (engelska) 24 oz.
    Vikt (metrisk) 0,68 kg
    Mått (LxBxH) 6,5 x 4,5 x 1,5 tum. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm)
    Fryspunkt 0 °C (32 °F)