Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Skumtegelstenar
Produktkod. p-323652
Mått (LxBxH):
6,5 x 4,5 x 1,5 tum. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm)
8,25 x 10 x 0,75 tum. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm)
Vikt (engelska):
18 oz.
24 oz.
Vikt (metrisk):
0,68 kg
0,72 kg
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 28
Produktkod. 13059342
Brand: Sonoco™ FPP18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Köldmedietegelstenar är vakuumförseglade för konsekvent vikt och form. Dessa halvstyva skumstenar ändrar aldrig form under frysning, upptining eller transport, vilket möjliggör överlägsen ytkontakt för mer konsekvent temperaturkontroll.
  • Tillhandahålla kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.
  • Gel kommer att fasförändras vid 0° C.
  • PolarPack Foam Bricks upprätthåller angivna packningskonfigurationer under hela resan.
  • För frysta eller kylda försändelser.
  • Alternativ till våt is.
  • Finns i flera storlekar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 28 Cs.
    Bredd (metrisk) Exteriör 14 cm
    Längd (engelska) Exteriör 8,25 tum.
    Bredd (engelska) Exteriör 5,5 tum
    Längd (metrisk) Exteriör 20.9 cm
    Höjd (engelska) Exteriör 0,75 tum
    Typ Köldmedium Ice Pack
    Höjd (metrisk) Exteriör 1.9 cm
    Vikt (engelska) 18 oz.
    Vikt (metrisk) 0,72 kg
    Mått (LxBxH) 8,25 x 10 x 0,75 tum. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm)
    Fryspunkt 0 °C (32 °F)