Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Skumtegelstenar
Produktkod. 17858703
Change view
Mått (LxBxH):
11,25 x 9,5 x 1 tum. (28,5 x 24,13 x 2,54 cm)
Vikt (engelska):
56 oz.
Vikt (metrisk):
1,58 kg
Produktkod. Mått (LxBxH) Vikt (engelska) Vikt (metrisk)
17858703 11,25 x 9,5 x 1 tum. (28,5 x 24,13 x 2,54 cm) 56 oz. 1,58 kg
1 options
Produktkod. 17858703 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer FPP56
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.95 SEK
    407.05 SEK / Paket med 12
    Save 318.90 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Isförpackningar av skumtegel ändrar aldrig form under frysning, upptining eller transport, vilket möjliggör överlägsen ytkontakt för mer konsekvent temperaturkontroll. Köldmedietegelstenar är vakuumförseglade för konsekvent vikt och form.
  • Tillhandahålla kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.
  • Gel kommer att fasförändras vid 0° C.
  • PolarPack Foam Bricks upprätthåller angivna packningskonfigurationer under hela resan.
  • För frysta eller kylda försändelser.
  • Alternativ till våt is.
  • Finns i flera storlekar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 12/Cs.
    Bredd (metrisk) Exteriör 24.13 cm
    Längd (engelska) Exteriör 11,25 tum
    Bredd (engelska) Exteriör 9,5 tum
    Längd (metrisk) Exteriör 28.5 cm
    Höjd (engelska) Exteriör 1 tum
    Typ Köldmedium Ice Pack
    Höjd (metrisk) Exteriör 2.54 cm
    Vikt (engelska) 56 oz.
    Vikt (metrisk) 1,58 kg
    Temperaturområde (metriskt) 0 °C
    Mått (LxBxH) 11,25 x 9,5 x 1 tum. (28,5 x 24,13 x 2,54 cm)
    Fryspunkt 0 °C
    Temperaturområde (engelska) 32 °F