Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Produktkod. 13009342
Change view
Mått (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tum.
10,5 x 7,5 x 1,25 tum
6 x 5,5 x 1 tum.
6,5 x 5,5 x 1 tum.
8 x 5,5 x 1,25 tum.
Vikt (engelska):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Material:
Polyeten
Polyetenfilm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 768
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxBxH) Vikt (engelska) Material Förpackningsstorlek
13009342 8 x 5,5 x 1,25 tum. 24 oz. Polyeten Paket med 24
13089332 6 x 5,5 x 1 tum. 12 oz. Polyeten -
13099332 6,5 x 5,5 x 1 tum. 16 oz. Polyetenfilm Paket med 36
17663585 8 x 5,5 x 1,25 tum. 20 oz. Polyeten -
16383356 8 x 5,5 x 1,25 tum. 20 oz. Polyeten Paket med 768
13019342 10,5 x 5,5 x 1,25 tum. 32 oz. Polyetenfilm Paket med 18
13029342 10,5 x 7,5 x 1,25 tum 48 oz. Polyetenfilm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13009342 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer PP24
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
PolarPack Köldmedier tillhandahåller termiska lösningar för temperaturkritiska förpackningar under transport. Tillgängliga i ett brett urval av stilar och en mängd olika storlekar, våra köldmedier är designade för att ge tillförlitligt temperaturskydd för ett stort utbud av temperaturkänsliga produkter och förpackningar.
  • Termiska lösningar för temperaturkritiska förpackningar under transport
  • Gel kommer att fasförändras vid 0° C.
  • skick kylvätska i frysen före transporter.
  • kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.
  • För frysta eller kylda försändelser.
  • Alternativ till våt is.
  • Finns i flera storlekar
  • Förnödenheter för kall frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (engelska) 24 oz.
Mått (LxBxH) 8 x 5,5 x 1,25 tum.
Material Polyeten
Fryspunkt 0 °C
För användning med (applikation) För leverans av temperaturkritiska paket under transport