Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Mått (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tum.
10,5 x 7,5 x 1,25 tum
6 x 5,5 x 1 tum.
6,5 x 5,5 x 1 tum.
8 x 5,5 x 1,25 tum.
Vikt (engelska):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 uns
Material:
Polyeten
Polyetenfilm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 768
Beskrivning
- Thermal solutions for temperature critical packages during transit
- Gel will phase change at 0° C.
- condition coolant in freezer before shipments.
- refrigeration for transport of food, pharmaceuticals and medical products.
- For frozen or refrigerated shipments.
- Alternative to wet ice.
- Available in several sizes
- Cold shipping supplies .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 48 oz. |
| Längd (engelska) Exteriör | 10.5 in. |
| Bredd (engelska) Exteriör | 7.5 in. |
| Höjd (engelska) Exteriör | 1.25 in. |
| Vikt (engelska) | 48 uns |
| Mått (LxBxH) | 10,5 x 7,5 x 1,25 tum |
| Material | Polyetenfilm |
| Fryspunkt | 0°C |