Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Mått (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tum.
10,5 x 7,5 x 1,25 tum
6 x 5,5 x 1 tum.
6,5 x 5,5 x 1 tum.
8 x 5,5 x 1,25 tum.
Vikt (engelska):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 uns
Material:
Polyeten
Polyetenfilm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 768
Beskrivning
- Termiska lösningar för temperaturkritiska förpackningar under transport
- Gel kommer att fasförändras vid 0° C.
- skick kylvätska i frysen före transporter.
- kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.
- För frysta eller kylda försändelser.
- Alternativ till våt is.
- Finns i flera storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 16 oz. |
| Längd (engelska) Exteriör | 6,5 tum. |
| Bredd (engelska) Exteriör | 5,5 tum |
| Höjd (engelska) Exteriör | 1 tum |
| Vikt (engelska) | 16 oz. |
| Mått (LxBxH) | 6,5 x 5,5 x 1 tum. |
| Material | Polyetenfilm |
| Fryspunkt | 0 °C |
| För användning med (applikation) | För leverans av temperaturkritiska paket under transport |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.