Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Mått (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tum.
10,5 x 7,5 x 1,25 tum
6 x 5,5 x 1 tum.
6,5 x 5,5 x 1 tum.
8 x 5,5 x 1,25 tum.
Vikt (engelska):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 uns
Material:
Polyeten
Polyetenfilm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 768
Beskrivning
- Termiska lösningar för temperaturkritiska förpackningar under transport
- Gel kommer att fasförändras vid 0° C.
- skick kylvätska i frysen före transporter.
- kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.
- För frysta eller kylda försändelser.
- Alternativ till våt is.
- Finns i flera storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (engelska) | 12 oz. |
| Mått (LxBxH) | 6 x 5,5 x 1 tum. |
| Material | Polyeten |
| Fryspunkt | 0 °C |
| För användning med (applikation) | För leverans av temperaturkritiska paket under transport |