Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe U-tek™ Is
Produktkod. 17868703
Change view
Mått (L x B):
16 x 14,7 tum. (40,6 x 37,3 cm)
Typ:
U-tek Fyrkantig matta
Kvantitet:
28 ark
Produktkod. Mått (L x B) Typ Kvantitet
17868703 16 x 14,7 tum. (40,6 x 37,3 cm) U-tek Fyrkantig matta 28 ark
1 options
Produktkod. 17868703 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer 405SQ
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dämpar ömtåliga försändelser och späder inte ut isbad eller skadar prover. Förblir frusen längre än vanlig is, utan den smältande röran.
  • Kan köpas som en 34 fot rulle, eller som en 16 X 14 tums matta, eller individuella paket
  • Kan frysas igen och återanvändas, tål tryck överstigande 60 lb per kvadrattum i fem minuter eller längre
  • Köldmediet innehåller neutralt pH-destillerat och avjoniserat vatten och patentskyddade material certifierade av USA Food and Drug Administration som livsmedelsklassade kemikalier
  • Fryspunkt: -1 grader. C/+30 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 28 ark
Typ U-tek Fyrkantig matta
Mått (L x B) 16 x 14,7 tum. (40,6 x 37,3 cm)
Material Fasförändringsmaterial
Fryspunkt -1° C
För användning med (applikation) Idealisk för produkter som kräver frysta temperaturer eller extrem kyla som kanske inte tål torris eller koldioxid