Läs mer
Cole-Parmer™ Kemikaliebeständig panna
Produktkod. 15339433 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
19,5 x 19,5 x 1,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15339433 19,5 x 19,5 x 1,25 tum. Varje
1 options
Produktkod. 15339433 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0671588
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 SEK
    748.61 SEK / Paket med 1
    Save 38.39 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikalieresistent panna är resistent mot milda syror, alkaliska lösningar och många reagenser.
  • Tål temperaturer från -40 °F till +250 °F (-40 °C till +121 °C).
  • Innehåll spill med kokkärl med rak kant.
  • Dessa vita brickor är tillverkade av termohärdande polyesterharts och är idealiska för att bära, lagra och rengöra laboratorieprodukter.
  • Brickor tål temperaturer från 40 °C till 121° (-40 °F till +250 °F).
  • Kokkärl med raka kanter är idealiska för att förhindra spill.
Specifikationer
Mått (L x B x H) 19,5 x 19,5 x 1,25 tum.
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 3.2 cm
Längd (metrisk) 49.5 cm
Material Plast
Typ Laboratoriebricka set
Bredd (metrisk) 49.5 cm
För användning med Idealisk för att bära, förvara och rengöra labbprodukter
Längd (engelska) 19,5 tum
Antal per förpackning 1 st.
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Form Fyrkantig
Bredd (engelska) 19,5 tum