Läs mer
Grant Instruments™ Termoskakapparat med kylning för mikrorör och mikroplattor
Produktkod. 12357627
Change view
Hastighetsintervall:
250 till 140 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
12357627 250 till 140 rpm Varje
1 options
Produktkod. 12357627 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PCMT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18890.61 SEK
    17593.25 SEK / Paket med 1
    Save 1297.36 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PCMT Variabel hastighet och temperatur, termoskakapparat med värmning och kylning, med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor: En termoskakapparat för mikrorör och mikroplattor, en kompakt inkubator för bänk, en skakapparat för mikrorör och mikroplattor
Val av 5 utbytbara block: HC18 20 (20 x 0,5 ml och 12 x 1,5 ml mikrorör); HC32 (20 x 0,2 ml och 12 x 1,5 ml mikrorör); HC24N (24 x 1,5 ml mikrorör); HC24 (24 x 2 ml-mikrorör); HC96 (96-brunnars mikroplatta för PCR, 0,2mL) (Block ingår inte, beställ separat.)
  • Snabba uppvärmnings- och nedkylningstider
  • Temperaturinställningsområde +4°C till +100°C
  • Temperaturregleringsområde 15°C under omgivningstemperatur till +100°C
  • Skakhastighet: 250 till 1400 rpm
  • Temperaturens enhetlighet± 0,1°C
  • Jämn blandning över blocket för termoskakapparaten
  • Tydlig 16 x 2 teckens LCD-display visar inställd och faktisk drifttid, blandningshastighet och temperatur
  • Digital timer med ljudlarm 1 min till 96 timmar
  • Samtidiga eller oberoende uppvärmnings- och blandningsfunktioner
  • Två års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 250 till 140 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +-15° till 100 °C
Håller Mikroplatta
Temperaturinställning 4 °C till 100 °C
Temperaturenhetlighet Vid 4 °C: 0,5 ±°C; vid 37°C: 0,1±°C; vid 100 °C: 0,3 ±°C
Djup (metriskt) 230 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 205 mm
Vikt (metrisk) 4 kg
Visa 2 rader x 16 tecken LCD
Antal positioner 1