Läs mer
Grant Instruments™ Deep Well Plate Thermoshaker TS-DW
Produktkod. 15420474
Hastighetsintervall:
250 till 1400 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15420474
Brand: Grant Instruments™ TSDW
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En termoshaker designad för skakning och uppvärmning av djupa brunnsplattor. En multisystemprincip, som används i designen av termoshakern, gör att den kan fungera som 3 oberoende enheter: inkubator, tallrikskakare och termoshaker. Tillbehörsblock finns separat.
  • Temperaturområde 25 °C till 100 °C
  • Temperaturkontroll, omgivningstemperatur 5 °C till 100 °C
  • Plattformsuppvärmningshastighet från 25 C °till 37 C: °6 minuter (för B-2E-block)
  • Skakhastighet 250 till 1400 rpm
  • Profilerad plattform för att passa perfekt med ditt block, vilket möjliggör maximal värmeöverföring
  • Litet utrymme
  • Blandning och inkubation kombineras för att reducera reaktionsprocesstider
  • Val av 4 utbytbara profilerade block finns tillgängliga för specifika djupbrunnsplattor
  • 2-raders LCD-display visar både inställda och faktiska värden
  • Uppvärmt lock medföljer som standard
  • Programmerbar med digital timer (med ljudlarm)
Obs: Block säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 250 till 1400 rpm
Elektriska krav Input AC 100/240 V, 50/60 Hz, Utgång DC 12 V
Temperaturområde (metriskt) 25 °C till 100 °C
Temperaturenhetlighet 0,1 °C (vid 37 °C)
Diameter (metrisk) 2 mm
Mått (L x B x H) 260 x 240 x 130 mm
Vikt (metrisk) 5.0 kg
Noggrannhet 0,5 °C (vid 37 °C)
För användning med (applikation) ELISA, PCR och molekylärbiologisk förberedelse, upptining/blandning, beredning av mastermix, biovetenskap, cellbiologi, cellys, DNA/RNA-isolering och rening, och återsuspension av pellets
För användning med (utrustning) 1 tallrik med djupa brunnar, Eppendorf , Sarstedt , Axygen , Starlab , Custom (måste beställas separat)
Inkluderar Deep Well Plate Thermoshaker, uppvärmt lock. (Blocken säljs separat.)
Timerintervall 1 min. till 96 tim.