Läs mer
Eppendorf™ ThermoStat™ C
Produktkod. 13547530 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Spänning:
220 till 240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
13547530 220 till 240 V Varje
1 options
Produktkod. 13547530 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5383000019
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Använd denna temperaturkontrollenhet för att värma och kyla nästan alla dina laboratoriekärl. De Eppendorf ThermoStat™ C är den idealiska enheten för att exakt ställa in och bibehålla temperaturer.
  • Uppvärmning och aktiv kylning i alla vanliga kärl- och plattformat från 5 μL till 50 ml för hög flexibilitet
  • Brett utbud av SmartBlocks möjliggör hög fartygsflexibilitet
  • Utmärkt temperaturnoggrannhet för säker provhantering
  • Mycket snabba nedkylningshastigheter på upp till 5 °C/min, vilket minskar din väntetid
  • Låg temperatur (t.ex. °4 C eller °0 C) även vid högre omgivningstemperaturer för säker provinkubation
  • Temperaturknappar (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C och °95 C) ger snabb åtkomst till vanliga experimentella temperaturer
  • Eppendorf ThermoTop (condens.protect™ ) kompatibilitet förhindrar kondensation och förbättrar temperaturhomogeniteten i provrör (upp till 2,0 ml)
  • Omfattande utbud av programplatser (upp till 15) för flexibel användning av enheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell Termostat C
Elektriska krav 220 till 240 V
Spänning 220 till 240 V