Läs mer
Thermo Scientific™ Termostaterad encellshållare för GENESYS 140/150/180& BioMate 160 spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometrar
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometrar
Inkluderar:
Hållare för 1 batteri + EU-strömkabel
TPS 1500W förseglad Peltier
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Idealisk för biovetenskapliga tillämpningar som biokemisk kinetik, enzymatiska livsmedelsanalyser och jämviktsstudier.
Peltier-kontrollerat förseglat vätskesystem ger exakt temperaturkontroll
lite eller inget underhåll behövs
150 ml vätskevolym betyder mindre röra från oavsiktligt spill
Specifications
Specifications
| Typ | Förseglat Peltier cirkulationssystem |
| För användning med (applikation) | Kontrollera temperaturen med en vattentermostaterad cellhållare. |
| För användning med (utrustning) | GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometrar |
| Inkluderar | TPS 1500W förseglad Peltier |
| Temperaturprecision | ±0,05° C |
| Temperaturområde (metriskt) | 20 °C till 60° C |
| Volym (metrisk) | 150 mL |