Läs mer
Thermo Scientific™ Termostaterad enkelcellshållare för GENESYS™
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Idealisk för livsvetenskapliga tillämpningar såsom biokemisk kinetik, enzymatisk livsmedelsanalys och jämviktsstudier. Luftkyld Peltier-termostaterad enkelcellshållare för GENESYS G5-familjen av spektrofotometrar. Tillbehöret passar inuti instrumentets provutrymme.
Luftkyld Peltier termostaterad encellshållare för GENESYS 140/150/180 och BioMate 160 spektrofotometrar. Tillbehöret passar inuti instrumentets provfack.
- Inkluderar cellhållare för 10 mm väglängd fyrkantiga celler
- Temperaturområde 20° C till 60° C
- Fullt styrd av instrumentets inbyggda programvara eller Thermo Scientific™ VISIONlite™ Programvara
- Magnetisk omrörning (variabel hastighet) för celler i full storlek
- Lämplig för användning med omaskerade celler ≥ 1000μ L nominell volym
- Mikroceller < 1000μ L måste vara maskerad typ
- Ytterligare 10 paket PTFE-belagda kyvettrörarstänger (5 mm x 2 mm) tillgängliga
- Flerspänningsförsörjning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Termostaterad Peltier Enkelcellshållare |
| För användning med (utrustning) | GENESYS G5 |
| Håller | 10 mm väglängd fyrkantiga celler |
| Inkluderar | 1-cellhållare + EU-strömkabel |
| Temperaturprecision | ±0,10° C |
| Termostatering | Luftkyld Peltier |