Läs mer
Thermo Scientific™ Termostaterad enkelcellshållare för GENESYS™
Produktkod. 16390508 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
GENESYS G5
Inkluderar:
1-cell-hållare + brittisk strömkabel
1-cellhållare + EU-strömkabel
TPS 1500W förseglad Peltier
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Inkluderar Förpackningsstorlek
16390508 GENESYS G5 1-cell-hållare + brittisk strömkabel -
15825427 GENESYS G5 1-cellhållare + EU-strömkabel Varje
11873674 GENESYS G5 TPS 1500W förseglad Peltier Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16390508 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840306800
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontrollera provtagningstemperaturer för biovetenskapliga tillämpningar som biokemisk kinetik, enzymatiska livsmedelsanalyser och jämviktsstudier.
Idealisk för livsvetenskapliga tillämpningar såsom biokemisk kinetik, enzymatisk livsmedelsanalys och jämviktsstudier. Luftkyld Peltier-termostaterad enkelcellshållare för GENESYS G5-familjen av spektrofotometrar. Tillbehöret passar inuti instrumentets provutrymme.
Luftkyld Peltier-termostaterad enkelcellhållare för GENESYS 140/150/180 och BioMate 160 spektrofotometrar. Tillbehöret passar inuti instrumentets provutrymme.
  • Inkluderar cellhållare för kvadratceller med 10 mm banlängd
  • Temperaturområde 20° °C till 60° °C
  • Fullt styrd av instrumentets ombordvaro eller Thermo Scientific™ VISIONlite™ mjukvara
  • Magnetisk omrörning (variabel hastighet) för fullstora celler
  • Lämplig för användning med omaskerade celler >= 1000 μl nominell volym
  • Mikroceller < 1000 μl måste vara maskerade av typen
  • Ytterligare 10-pack PTFE-belagda cuvette-omrörningsstänger (5 mm x 2 mm) tillgängliga
  • Flerspänningsströmförsörjning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Termostaterad Peltier encellig hållare
För användning med (utrustning) GENESYS G5
Håller Kvadratceller med 10 mm banlängd
Inkluderar 1-cell-hållare + brittisk strömkabel
Temperaturprecision ±0,10 °C
Termostatering Luftkyld Peltier