Läs mer
Thermo Scientific™ Termostaterad encellshållare för GENESYS 140/150/180& BioMate 160 spektrofotometrar
Produktkod. p-7138509 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometrar
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometrar
Inkluderar:
Hållare för 1 batteri + EU-strömkabel
TPS 1500W förseglad Peltier
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15825427
Brand: Thermo Scientific™ 840306700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kontrollera provtagningstemperaturer för biovetenskapliga tillämpningar som biokemisk kinetik, enzymatiska livsmedelsanalyser och jämviktsstudier.
Idealisk för biovetenskapliga tillämpningar som biokemisk kinetik, enzymatiska livsmedelsanalyser och jämviktsstudier.
Luftkyld Peltier termostaterad encellshållare för GENESYS 140/150/180 och BioMate 160 spektrofotometrar. Tillbehöret passar inuti instrumentets provfack.
  • Inkluderar cellhållare för 10 mm väglängd fyrkantiga celler
  • Temperaturområde 20° C till 60° C
  • Fullt styrd av instrumentets inbyggda programvara eller Thermo Scientific™ VISIONlite™ Programvara
  • Magnetisk omrörning (variabel hastighet) för celler i full storlek
  • Lämplig för användning med omaskerade celler ≥ 1000μ L nominell volym
  • Mikroceller < 1000μ L måste vara maskerad typ
  • Ytterligare 10 paket PTFE-belagda kyvettrörarstänger (5 mm x 2 mm) tillgängliga
  • Flerspänningsförsörjning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Termostaterad Peltier Enkelcellshållare
För användning med (utrustning) GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometrar
Håller 10 mm väglängd fyrkantiga celler
Inkluderar Hållare för 1 batteri + EU-strömkabel
Temperaturprecision ±0,10° C
Termostatering Luftkyld Peltier