Beskrivning
- För användning med MULTISTIRRER och MULTISTIRRER DIGITAL
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MULTISTIRRER och MULTISTIRRER DIGITAL |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Längd (metrisk) | 410 mm |
| Typ | Termostatbad |
| Bredd (metrisk) | 280 mm |