Läs mer
SI Analytics™ Termostatbad
Produktkod. 11964709 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Ogenomskinlig eller genomskinlig vätska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11964709 Ogenomskinlig eller genomskinlig vätska Varje
1 options
Produktkod. 11964709 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285418526
I lager
SI Analytics™ Thermostatic Bath features an acrylic glass container that can hold up to two measuring points.
  • Glass Panelled Thermostatic Bath
  • Working temperature 10°C to 60°C
  • Acrylic glass container for up to two measuring points
  • Heater with Pt 100-PID control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Nedsänkningstermostat
För användning med (applikation) Ogenomskinlig eller genomskinlig vätska
Modell CT 72/P
Temperatur (metrisk) Max 60 °C
Elektriska krav 230 V
Spänning 230 V